Key Documents
GF71222981
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 1m coil, 0.05mm thickness
Sinonimo/i:
AG060220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 712-229-81
Lungh. × spessore
1 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)