GF70959796
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.125mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI055120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 709-597-96
L × diam.
100 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)