Key Documents
GF70950247
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
SI633420
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 709-502-47
Misura
100 × 100 mm
Spessore
4.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)