Documenti fondamentali
GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT035050
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 705-291-04
Lunghezza
5 m
Diametro
0.015 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF70529104-1EA4061821150523