Documenti fondamentali
GF70430048
Niobium
wire reel, 5m, diameter 0.25mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB005120, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 704-300-48
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.25 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)