GF69842065
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinonimo/i:
FE205116
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 698-420-65
L × diam.
25 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)