GF69778300
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
FE205140
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 697-783-00
L × diam.
100 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)