Documenti fondamentali
GF69093366
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
200m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI165130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 690-933-66
L × diam.
200 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)