GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607920
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-383-40
Lunghezza
150 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)