GF68381905
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinonimo/i:
Nickel - Nanocrystalline, NJ000300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 683-819-05
Misura × spessore
25x25 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)