GF68298845
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
PT050250
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-988-45
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)