Key Documents
GF67926875
Lutetium
foil, thickness 0.15 mm, size 25 × 25 mm, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
LU000215
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Lu
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141608
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-268-75
Resistività
54 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.15 mm
P. eboll.
3402 °C (lit.)
Punto di fusione
1663 °C (lit.)
Densità
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Lu]
InChI
1S/Lu
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3