Documenti fondamentali
GF67543320
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE280290
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 675-433-20
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)