GF67241976
Tin
foil, 25mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 98.8%
Sinonimo/i:
Tin, SN000291
About This Item
Saggio
98.8%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 672-419-76
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
25 mm × 0.1 mm
P. eboll.
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)