Key Documents
GF67173127
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 500 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
IR005121
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ir
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141720
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 671-731-27
Resistività
4.71 μΩ-cm
Misura
500 mm
Diametro
0.25 mm
P. eboll.
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)