Key Documents
GF66609973
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 666-099-73
Misura × spessore
15 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)