Key Documents
GF66191610
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
500m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI095140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 661-916-10
L × diam.
500 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)