Documenti fondamentali
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 2.5 mm diameter, length 1000 mm
Sinonimo/i:
FA147907
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-831-06
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)