GF64903091
Niobium-titanium alloy, Nb52Ti48
2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NB045130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 649-030-91
L × diam.
2 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)