GF64798262
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE040210
About This Item
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 647-982-62
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)