GF64585479
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 2.5 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FP307908
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-854-79
Lunghezza
500 mm
Diametro
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)