Documenti fondamentali
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Sinonimo/i:
NI076011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-266-65
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)