Key Documents
GF63925757
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ME311070
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 639-257-57
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)