GF63686144
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
MO075140
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 636-861-44
L × diam.
2 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)