GF63412310
Silver
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+%
Sinonimo/i:
Silver, AG000265
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 634-123-10
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50x50 mm × 0.175 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63412310-10EA | 4061829457020 |
GF63412310-20EA | 4061829528508 |
GF63412310-1EA | 4061825367231 |
GF63412310-2EA | 4061829489267 |
GF63412310-5EA | 4061829551155 |