GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
VC007800
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-159-62
Lunghezza
25 mm
D.E.
34.6 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |