Documenti fondamentali
GF62203890
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, size 200 × 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI110380
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-038-90
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)