Key Documents
GF62202013
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ET323200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 622-020-13
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)