Key Documents
GF62176743
Hastealloy® c-22
wire, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, 1.0 mm diameter, size 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE095350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 621-767-43
Misura
100 mm
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)