Documenti fondamentali
GF61647060
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
10m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-470-60
L × diam.
10 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)