Key Documents
GF61308536
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinonimo/i:
AC336310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 613-085-36
Peso
200 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
2.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)