GF61085370
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.201mm, L 500 mm, wall thickness 0.022 mm
Sinonimo/i:
IM307016
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 610-853-70
Lunghezza
500 mm
Spessore delle pareti
0.022 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)