GF60685656
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000400, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 606-856-56
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
25 × 25 mm × 0.125 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)