Key Documents
GF60386698
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 19 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE067920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-866-98
Lunghezza
50 mm
Diametro
19 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)