Key Documents
GF60364526
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
200mm rod, 25mm diameter
Sinonimo/i:
W 167940
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 603-645-26
L × diam.
200 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)