Key Documents
GF60185730
Platinum/Rhodium
wire, 0.50 mm diameter, Pt94%/Rh 6%, length 1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT075130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 601-857-30
Lunghezza
1 m
Diametro
0.50 mm