GF60084424
Palladium
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000270
About This Item
Saggio
≥99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 600-844-24
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100x100 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60084424-1EA | 4061825405698 |