GF59351744
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Sinonimo/i:
ES303015
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 593-517-44
Misura
600 × 600 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)