GF59267391
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
1m wire, 1mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055170
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 592-673-91
L × diam.
1 m × 1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)