GF59168166
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NJ125825
About This Item
Descrizione
polyimide insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-681-66
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.0035 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)