GF58877948
Beryllium
wire reel, 0.1m, diameter 0.356mm, annealed and clean, 99.7%
Sinonimo/i:
Beryllium, BE005120, Glucinium
About This Item
Saggio
99.7%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
1198 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 588-779-48
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.356 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1278 °C (lit.)
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]
InChI
1S/Be
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF58877948-1EA | 4061825404837 |