Key Documents
GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinonimo/i:
AL017160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 585-346-56
Lunghezza
600 mm
D.E.
0.75 mm
Spessore delle pareti
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)