Key Documents
GF58232976
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 200 mm, black
Sinonimo/i:
AN337960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 582-329-76
Lunghezza
200 mm
Diametro
60 mm
Colore
black