Key Documents
GF57602673
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 20 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077950
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 576-026-73
Lunghezza
50 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)