GF57440246
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
FE217930
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 574-402-46
L × diam.
500 mm × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)