Documenti fondamentali
GF57321277
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI616300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 573-212-77
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)