GF57085667
Iron
foil, 4mm disks, thickness 0.0125mm, 99.99+%
Sinonimo/i:
Iron, FE000210
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 570-856-67
Resistività
9.71 μΩ-cm
diam. × spessore
4 mm × 0.0125 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)