GF56873133
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 2m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI050310
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 568-731-33
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)