Key Documents
GF56439210
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 1000mm x 12.7mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI027920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 564-392-10
L × diam.
1000 mm × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)