GF56130500
Platinum
wire reel, 0.5m, diameter 0.002mm, wollaston, 99.9%
Sinonimo/i:
Platinum, PT005103
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 561-305-00
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.002 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)